Få mere at vide
Natriumhydroxid, certificeret AR til analyse, Pellets, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, hvidt kaustikum, aetznatron, natriumhydroxid na oh, kaustisk soda, ascarite, sodalud, sodavand, kaustikum, natriumhydroxidopløsning, natriumhydrat, natriumhydroxid, 5 kg, 1390 grader C, 215mol, CHE, 3,4 g/mol, hvid HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 318 grader C, 3548
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 14 |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 1390 °C |
| Smeltepunkt | 318 °C |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 40g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1 mbar 700 |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide