Få mere at vide
Natriumhydroxid, certificeret AR til analyse, Pellets, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254540 3 kg 3kg
10396240 500 g 500g
10675692 1 kg 1kg
10538260 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4920/63
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarit, kaustisk soda, soda, ætstik, soda lud, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidopløsning, hvid ætsende, 1 kg, 1390 grader. C, CHEBI:32145, Hvid, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natrium; Hydroxid, 318 grader. C, 3548 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
HNaO, CAS-nummer-1310-73-2, hvidt kaustikum, aetznatron, natriumhydroxid na oh, kaustisk soda, ascarite, sodalud, sodavand, kaustikum, natriumhydroxidopløsning, natriumhydrat, natriumhydroxid, 5 kg, 1390 grader C, 215mol, CHE, 3,4 g/mol, hvid HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, natriumhydroxid, 318 grader C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390 °C
Smeltepunkt 318 °C
Mængde 3 kg
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 mbar 700
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.