Få mere at vide
Natriumhydroxid, certificeret AR til analyse, Pearl, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10142540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10142540 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10142540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/4845/60
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
1 kg, plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 14
Farve Hvid
Kogepunkt 1390 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 318 °C
Molekylær formel HNaO
MDL nummer 3548
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 kg
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1 mbar 700
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.