Få mere at vide
Natriumhydroxid, certificeret AR til analyse, 30 % opløsning, d=1,33, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15960957 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 15960957
Brand: Fisher Chemical S/4950/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
MDL nummer 3548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
pH 12
Farve Farveløs
Kogepunkt 120°C
Smeltepunkt 8°C
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye
Mængde 5 L
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
Emballage HDPE plastflaske
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution 30%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide