Få mere at vide
Natriumhydroxid, perler/pellets, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467065
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467065 5 g 5g
15477065 25 g 25g
15487065 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045780.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2
Natriumhydroxid er meget udbredt i en række store applikationer, såsom papirmasse- og papirfremstilling, i produktionen af sæbe og rengøringsmidler samt vandbehandling. Det finder anvendelse i den basedrevne hydrolyse af estere, amider og alkylhalogenider. Det bruges også som et industrielt rengøringsmiddel, et tilsætningsstof i boremudder for at øge alkaliniteten i bentonit i petroleumsindustrien og som et kraftigt affedtningsmiddel på rustfrit stål og glasbagværk. Det bruges i Maxam-Gilbert DNA-sekventeringsteknikken, chokolade- og kakaobehandling, sodavandsbehandling, produktion af karamelfarve og til fortykning af is. Det bruges ofte til at neutralisere syrer og tilberede natriumsalte af reagenser. Det danner en opløsning med natriumdodecylsulfat og spiller en vigtig rolle for dekontaminering af mykobakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
MDL nummer MFCD00003548
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Hvid
Smeltepunkt 316°C
Tæthed 2.13
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Mængde 5 g
Formel vægt 40
Lugt Odorless
Damptryk 3mm Hg at 800°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, beads/pellets
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide