Få mere at vide
Natriumhydroxid, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10714971 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10714971
Brand: JT Baker 0405.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af European Pharmacopeia-monografier. Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning, normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte ved assay (af GC).
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Farve Hvid
Kogepunkt 1390°C
Smeltepunkt 319°C
Renhedsgrad noter Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs
Analyseprocentområde 97.0–100.5%
Tæthed 2.13g/cm3 at 20°C
Opløselighedsinformation In water: 420g/L at 20°C
Mængde 1 kg
Formel vægt 39.997g/mol
Grad BAGER
Identifikation Passes test
Lugt Odorless
Emballage HDPE
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.