Få mere at vide
Natriumhydroxid, til analyse, 50 vægtprocent opløsning i vand
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 145,0 °C |
| Smeltepunkt | 12,0 °C |
| Lineær formel | NaOH |
| Tæthed | 1.5000g/mL |
| Merck Index | 15, 8761 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og glycerol, uopløselig i acetone og ether |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 40 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide