Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Kogepunkt | 1390,0 °C |
| Smeltepunkt | 318,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | NaOH |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og glycerol, uopløselig i acetone |
| Mængde | 25 kg |
| Formel vægt | 40 |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Ren |
| Vis mere |