Få mere at vide
Sodium hydroxide, 98%, extra pure, pellets
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Beige til Brun |
| Kogepunkt | 1390.0°C |
| Smeltepunkt | 318.0°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | NaOH |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Tæthed | 2.13g/mL |
| Merck Index | 15, 8761 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
| Vis mere |