Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 1390,0 °C |
| Smeltepunkt | 318,0 °C |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Lineær formel | NaOH |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Merck Index | 15, 8761 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 39.997 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium hydroxide
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.