Få mere at vide
Natriumhydroxid, 97+%, ACS-reagens, pellets
Artikelnummer. 10460394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
25kg
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460394 1 kg 1kg
10197850 25 g 25g
10475091 500 g 500g
10187850 2.5 kg 2.5kg
10776232 10 kg 10kg
11964131 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10460394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 DKK
    326.65 DKK / 1kg
    Spare 66.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Hvid
Kogepunkt 1390,0 °C
Smeltepunkt 318,0 °C
Analyseprocentområde 97+%
Lineær formel NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Merck Index 15, 8761
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: fuldstændig opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og glycerol, uopløselig i acetone
Mængde 1 kg
Molekylvægt (g/mol) 40
Formel vægt 40
Procent renhed ≥97%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Damptryk 1 mbar ved 700 °C
Fysisk form Pellet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.