Få mere at vide
Natriumhydroxid, 5N opløsning, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Shop alle Avantor produkter
Mængde:
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Polyethylenflaske med smal mund
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
4 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide, 5N Solution |
| Mængde | 4 L |
| Formel vægt | 40 |
| Grad | Biotech Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.17kg |