Få mere at vide
Natriumhydroxid, 50 % (vægt/vægt) opløsning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548164 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE polyflaske med trykbund
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15548164 500 mL HDPE polyflaske med trykbund 500ml
1 options
Artikelnummer. 15548164 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 372701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide, 50%(w/w) Solution
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 500 mL
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage HDPE polyflaske med trykbund
Specifik vægtfylde 1L = 1.53kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.