Få mere at vide
Sodium Hydroxide, 5.0N Solution, Water for Injection Quality Water, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517874 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15517874 19 L Poly Bottle 19 L
1 options
Artikelnummer. 15517874 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 089507
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide, 5.0N Solution
Navn note Water for Injection Quality Water
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 19 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn sodium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40
Grad Biotech Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.18kg