Få mere at vide
Natriumhydroxid 5,0 M (5,0 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11512962 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11512962 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11512962 Leverandør Reagecon Leverandørnr. S25001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Koncentration 5.0 M (5.0 N)
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske GL45
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 5.0N (5.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide