Få mere at vide
Natriumhydroxid, 40% w/v, ekstra ren, Scharlab
Artikelnummer. 11358524
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE Carboy
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11358524 5 L HDPE Carboy 5 L
1 options
Artikelnummer. 11358524 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO0422005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til kvalitativt og semikvantitativt arbejde. Natriumhydroxid, 40% w/v, ekstra ren, Scharlab bruges ofte i organisk kemi til oprensning af syntetiserede produkter, når der kræves opløsningsmidler af højere kvalitet end Synthesis Grade.
Specifikationerne for Extra Pure-kvalitet er mindre strenge end reagenskvalitet, men er væsentligt højere end industriprodukter. De bruges ofte i den farmaceutiske industri, enten som reagens eller som råmateriale til produktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2
Renhedsgrad noter Applications: analytical chemistry, laboratory reagent, solvents, for pharmaceutical use, for the synthesis of inorganic salts
Assay Procent Noter v/v, acidimetrisk
Molekylær formel HNaO
FN nummer 1824
Tæthed 1.3293g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Procent renhed ≥40%
Grad Ekstra ren
Emballage HDPE Carboy
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hydroxid, oplosning 40% w/v, extra pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide