Få mere at vide
Natriumhydroxid, 35%, Chem Lab™
Artikelnummer. 11989222
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11989222
Brand: Chem-Lab CL02.1447.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH >13
Farve Farveløs
Koncentration 473g NaOH/l H2O
Tæthed 1.329g/mL
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Mængde 5 L
Lugt Odorless
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 35 weight % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide