Få mere at vide
Natriumhydroxid, 32% vægt opløsning, Chem-Lab
Artikelnummer. 13288303
Mængde:
2.5 L
Emballage:
PE
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 13288303
Brand: Chem-Lab CL02.4002.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ren opløsning til laboratoriebrug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Koncentration 432g NaOH / 1L H2O
FN nummer UN1824
Tæthed 1.349g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 2.5 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Procent renhed 32% (weight)
Emballage PE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 32 weight % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide