Få mere at vide
Sodium Hydroxide, 32% Solution w/w, for Nitrogen Determination, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 16264331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
5 L
Artikelnummer. 16264331
Brand: Fisher Chemical S/4970/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium hydroxide solution suitable for use as a titrant for the determination of nitrogen by Kjeldahl method.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseprocentområde 32% (w/w)
Mængde 5 L
Emballage HDPE Plastic Bottle
Fysisk form Liquid