Få mere at vide
Natriumhydroxid, 32%, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Molekylær formel | HNaO |
| Tæthed | 1.4g/cm3 at 20°C |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.