Få mere at vide
Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v), Reagecon
Artikelnummer. 12694286 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12694286 1 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12694286 Leverandør Reagecon Leverandørnr. S30WW1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v)
  • Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v)
Tekniske data
Koncentration 30% w/w (40% w/v)
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske GL45
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide