Få mere at vide
Natriumhydroxid, 25% w/v aq. sol.
Artikelnummer. 11310408
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310408 1 L 1 L
11300408 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043771.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
MDL nummer MFCD00003548
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Formel vægt 40
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium hydroxide: 25%; Water: 75%
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 25% w/v aqueous solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide