Få mere at vide
Natriumhydroxid, 2,5 M, , Analytisk volumetrisk opløsning, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Molekylformel: NaOH
- Molmasse: 40,00 g/mol
- CAS: 1310-73-2
- EIN ECS nr.: 215-185-5
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 2.5mol/L |
| Tæthed | 1.10433g/cm3 |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE 2.5N (2.5M)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide