Få mere at vide
Sodium Hydroxide, 2.50 N, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Farve | Colorless |
| Assay Procent Noter | Normal at 20°C |
| Koncentration | 2,499 til 2,501 N |
| Synonym | sodium hydroxide |
| Mængde | 10 L |
| IUPAC navn | sodium hydroxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 40.00 |
| Grad | Laboratory |
| Emballage | Cubitainer |
| Vis mere |