Få mere at vide
Sodium Hydroxide, 2.50 N, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | Approximately 100°C |
| Smeltepunkt | Approximately 0°C |
| CAS Max % | 9.27%, 90.73% |
| CAS min % | 90.73%, 9.27% |
| Assay Procent Noter | Normal at 20°C |
| Koncentration | 2.50 N |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | 2.50 Normal |
| Mængde | 25 mL |
| Show More |