Få mere at vide
Natriumhydroxid 2,0 M (2,0 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11572962 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
HDPE Jerrycan
HDPE flaske GL45
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11572962 1 L HDPE Jerrycan 1 L
11562962 5 L HDPE flaske GL45 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11572962 Leverandør Reagecon Leverandørnr. S22001
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Koncentration 2.0 M (2.0 N)
Mængde 1 L
Emballage HDPE Jerrycan
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 2.0N (2.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Mention de danger
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.