Få mere at vide
Natriumhydroxid, 1M, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10026070 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
Polycube (HDPE)
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10026070 10 L Polycube (HDPE) 10 L
1 options
Artikelnummer. 10026070 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7097.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod en NIST Standard referencemateriale, kaliumhydrogenphthalat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Renhedsgrad noter Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.997–1.003mol/L
Tæthed 1g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 10 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 39.997g/mol
Grad BAGER ANALYZED
Normalitet 1N
Lugt Odorless
Emballage Polycube (HDPE)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.