Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,1 M, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide |
| Koncentration | 0.1M |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.1N SOLUTION
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide