Få mere at vide
Natriumhydroxid 1,0M, analytisk volumetrisk opløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11522972 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11522972
Brand: Reagecon S21001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i analytisk kemi som en løsning til brug i manuelle eller automatiske titreringer. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, analytisk volumetrisk opløsning er en klar-til-brug vandig volumetrisk opløsning til alle analytiske laboratorieapplikationer.
Dette produkt er certificeret i henhold til en specifikation som beskrevet i analysecertifikatet. Partinummer og udløbsdato er trykt på etiketten. Løsningen er certificeret sporbar til NIST, og dette vil fremgå af analysecertifikatet.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molær masse: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel HNaO
Koncentration 1.0M
Tæthed 1.04387g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Normalitet 1.0N
Emballage 1L
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Damptryk 23hPa (at 20°C)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide