Få mere at vide
Natriumhydroxid, 10N opløsning, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528324 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
4 L
19 L
Emballage:
Poly flaske
Polyethylenflaske med smal mund
Pakningsstørrelse:
1 L
19 L
4 L
Hver
Artikelnummer. 15528324
Brand: Avantor J.T.Baker 500002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produceret under GMP retningslinjer, men hvortil der ikke findes USP/NF-kompendier for produktet
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide, 10N Solution
Mængde 1 L
Formel vægt 40
Grad Bioteknologisk reagens
Emballage Polyethylenflaske med smal mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.32kg
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.