Få mere at vide
Natriumhydroxid, 1,0N opløsning, vand til injektion kvalitetsvand, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide, 1.0N Solution |
| Navn note | Water for Injection Quality Water |
| CAS | 1310-73-2 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Mængde | 19 L |
| SMIL | [OH-].[Na+] |
| IUPAC navn | natriumhydroxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 39.997 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.