Få mere at vide
Natriumhydroxid, 1,0N opløsning, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
19 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hydroxide, 1.0N Solution |
| Mængde | 19 L |
| Formel vægt | 40 |
| Grad | Bioteknologisk reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.05kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.