Få mere at vide
Natriumhydroxid 1,0 M (1,0 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ) Bag-in-Box, Reagecon Artikelnummer.: 11502972
compliance-icons
Natriumhydroxid 1,0 M (1,0 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ) Bag-in-Box, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11502972 Shop alle Reagecon produkter
10 L
:
10 L
Artikelnummer. 11502972
Brand: Reagecon SB210010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Koncentration 1.0M (1.0N)
Mængde 10 L
Emballage Bag-in-Box beholder
Fysisk form Væske
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS2125D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2025 ArtikelnummerSB210010
PartinummerS2124K1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/01/2025 ArtikelnummerSB210010
PartinummerS2123H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/04/2024 ArtikelnummerSB210010
PartinummerS2122L1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2023 ArtikelnummerSB210010
PartinummerS2122B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/09/2022 ArtikelnummerSB210010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 1.0N (1.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumhydroxid 1,0 M (1,0 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ) Bag-in-Box, Reagecon >