missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumhydroxid, 0,5 M/l opløsning, Scharlab

Artikelnummer. 11318514
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11318514

Brand: Scharlab SO04421000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Anvendes i analytisk kemi som titrant i volumetrisk analyse.

Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus kaliumhydrogenphthalat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).

  • Molekylformel: NaOH
  • Molær masse: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Faktor: 0,000 1,–001

Tekniske data

CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Koncentration eller sammensætningsnoter 1 liter = 20.00g (0.5 mol) NaOH
Tæthed 1.02g/cm3 
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Normalitet 0.5N
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natrium hydroxid, oplosning 0,5 mol/l (0,5 N)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.