Få mere at vide
Sodium Hydroxide 0.5M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538344 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15538344 1 L HDPE 1 L
1 options
Artikelnummer. 15538344 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 5634.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
Kogepunkt 100°C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0°C
Renhedsgrad noter Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.4975–0.5025mol/L
Tæthed 1g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn sodium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 39.997g/mol
Grad BAKER ANALYZED
Normalitet 0.5N
Emballage HDPE
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.