Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,5 M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | >12 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 20g NaOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C) |
| Tæthed | 1.02g/mL |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
| Mængde | 1 L |
| Lugt | Odorless |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 0.5 mol/l
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide