Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,5 M (0,5 N) opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11328514
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
Kubitainer PE/pap pakke
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11328514 10 L Kubitainer PE/pap pakke 10 L
1 options
Artikelnummer. 11328514 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO0442010C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug volumetrisk opløsning med nøjagtig og pålidelig koncentration til titrering. Natriumhydroxid, 0,5 M (0,5 N) opløsning, Scharlab har en koncentration, der er nøjagtig inden for det snævreste konfidensinterval til brug som referenceopløsning i kvantitativ analyse.
  • Standard volumetrisk løsning er klar til brug
  • Analysecertifikat beskriver faktor, usikkerhedsniveau og anvendte metoder
  • Sporbar til SRM af NIST
  • Pakket i holdbare, kemisk resistente HDPE-beholdere, der passer ind i de fleste titratorer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2
Renhedsgrad noter Checked potentiometrically using Scharlau potassium hydrogen phthalate volumetric standard
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.5mol/L
Koncentration eller sammensætningsnoter Factor: 0.999 - 1.001, Uncertainty: ±0.001
FN nummer 1824
Tæthed 1.02g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 10 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Grad Volumetrisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mL = 0.02000g NaOH
Normalitet 0.5N
Emballage Kubitainer PE/pap pakke
Sporbarhed til NIST Yes
Fysisk form Løsning