Få mere at vide
Natriumhydroxid 0,313 M (0,313 N) Analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
- Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
- Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
- Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
- Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
- Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
- Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
- Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
- Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.313 M (0.313 N) |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | HDPE beholder |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE 0.313N (0.313M)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide