Få mere at vide
Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Artikelnummer. p-215344 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10554901
Brand: Thermo Scientific Acros 349685000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
Koncentration 0.1996 to 0.2004N
MDL nummer MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.0100g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 500 mL
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 39.99
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.