Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,2 N standardopløsning
Artikelnummer. 10554901 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10554901 500 mL Plastflaske 500ml
10137983 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10554901 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 349685000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 DKK
    194.65 DKK / 500ml
    Spare 37.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
Koncentration 0,1996 til 0,2004N
MDL nummer MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.0100g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 500 mL
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 39.99
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.01
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.