Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,1 M/l opløsning, Scharlab
Artikelnummer. 11398514
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
Artikelnummer. 11398514
Brand: Scharlab SO04431000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som titrant i volumetrisk analyse i analytisk kemi.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molær masse: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Faktor: 0,–999 1,001, usikkerhed± 0,001
Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus kaliumhydrogenphthalat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 39.997
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn natriumhydroxid
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Koncentration 0.1mol/L
Koncentration eller sammensætningsnoter 1mL = 0.00400g NaOH
Tæthed 1.00g/cm3
Mængde 1 L
Formel vægt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Fysisk form Løsning