Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11973213
Mængde:
25 L
Emballage:
PE
Pakningsstørrelse:
25 L
Artikelnummer. 11973213
Brand: Chem-Lab CL05.1411.9025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, titreringer, ASTM D-3712, D-4047
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
Koncentration 4g NaOH / 1L H2O
FN nummer UN1824
Tæthed 1.01g/mL
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 25 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Normalitet 0.1N (±0.0002 at 20°C)
Emballage PE
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.1 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide