Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,1 M, Chem Lab™
Mængde:
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | >11 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 4g NaOH/l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
| Mængde | 10 L |
| Lugt | Odorless |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hydroxide