missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumhydroxid, 0,1 M (0,1 N) opløsning, Scharlab

Artikelnummer. 12485132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE Carboy
Pakningsstørrelse:
5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12485132 5 L HDPE Carboy 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12485132 Leverandør Scharlab Leverandørnr. SO0443005P

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Klar til brug volumetrisk opløsning med nøjagtig og pålidelig koncentration til titrering. Natriumhydroxid, 0,1 M (0,1 N) opløsning, Scharlab har en koncentration, der er nøjagtig inden for det snævreste konfidensinterval til brug som referenceopløsning i kvantitativ analyse.

  • Standard volumetrisk løsning er klar til brug
  • Analysecertifikat beskriver faktor, usikkerhedsniveau og anvendte metoder
  • Sporbar til SRM af NIST
  • Pakket i holdbare, kemisk resistente HDPE-beholdere, der passer ind i de fleste titratorer

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Farveløs
CAS 1310-73-2
Renhedsgrad noter Checked potentiometrically using Scharlau potassium hydrogen phthalate volumetric standard
Molekylær formel HNaO
Koncentration 0.1mol/L
Koncentration eller sammensætningsnoter Factor: 0.999 - 1.001, Uncertainty: ±0.001
FN nummer 1824
Tæthed 1.00g/cm3
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 5 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Grad Volumetrisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mL = 0.00400g NaOH
Normalitet 0.1N
Emballage HDPE Carboy
Sporbarhed til NIST Yes
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.