Få mere at vide
Sodium Hydroxide, 0.100 N (N/10), Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750922
Skift visning
Mængde:
250 mL
Emballage:
Natural Poly Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
31750922 250 mL Natural Poly Bottle
1 options
Artikelnummer. 31750922 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R7350000250A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Standardized Bases
  • Tested in an ISO 17025 Accredited Facility
  • Test Reports provided with Certified Values and Measurement Uncertainty
  • Tight release specifications for low lot-to-lot variability
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Molekylvægt (g/mol) 40 g/mol
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC navn sodium;hydroxide
SMIL [OH-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Hydroxide
pH 13
Farve Colorless
Kogepunkt 100 °C
CAS min % 99.6, 0.4
Smeltepunkt 0 °C
CAS Max % 99.6, 0.4
Tæthed 1.0046
Opløselighedsinformation Blandet i vand
Mængde 250 mL
Grad Laboratory
Emballage Natural Poly Bottle
Fysisk form Liquid