Få mere at vide
Natriumhydroxid, 0,1 N standardopløsning
Artikelnummer. 10637092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plast dåse
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637092 1 L Plastflaske 1 L
10348573 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15179173 25 L Plast dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    271.65 DKK / 1 L
    Spare 40.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumhydroxid, HNaO, CAS Number-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarit, kaustisk soda, soda, kaustik, sodavand, natriumhydrat, natriumhydroxid, natriumhydroxid na oh, natriumhydroxidopløsning, hvid ætstik, 1L, CHEBI:32145, Beige til hvid, 0,0995 til 0,1005N (20 grader. C), 1,0000g/ml | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39,997 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hydroxide
Farve Beige til hvid
Navn note 0.1 N Standardløsning
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Molekylær formel HNaO
Lineær formel NaOH
Koncentration 0,0995 til 0,1005N (20 °C)
MDL nummer MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Tæthed 1.0000g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver