Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hydroxide |
| Farve | Hvid til beige |
| Navn note | 0.1 N Standardløsning |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molekylær formel | HNaO |
| Lineær formel | NaOH |
| Koncentration | 0,0995 til 0,1005N (20 °C) |
| MDL nummer | MFCD00003548 |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Vis mere |