Få mere at vide
Natriumhydroxid 0,1 N, BAGER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13407468 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
1 L
Artikelnummer.
13407468 1 L
1 options
Artikelnummer. 13407468 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 5636.1000
Volumetrisk løsning
  • Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Beskyt mod luft for at undgå absorption af kuldioxid
  • Standardisering ved 25 °C kan spores til NIST Standard referencemateriale
  • Filtreret gennem et 0,2 mikron filter
Tekniske data
CAS 1310-73-2
Molekylær formel HNaO
MDL nummer MFCD00003548
FN nummer 1824
Tæthed 1 g/cm³ (25°C)
Synonym Caustic soda
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 40.00
Normalitet 0.0995 - 0.1005
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 0.1 N
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide