Få mere at vide
Natriumhydroxid 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon Artikelnummer.: 11552982
Natriumhydroxid 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11552982 Shop alle Reagecon produkter
5 L
:
5 L
Artikelnummer. 11552982
Brand: Reagecon S20105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Koncentration 0.1 M (0.1 N)
Mængde 5 L
Emballage HDPE beholder
Fysisk form Væske
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Natriumhydroxid 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon >