Beskrivelse
Brugsklar vandig volumetrisk opløsning til alle analytiske laboratorieapplikationer, som kan bruges til manuelle eller automatiske titreringer. Dette produkt er certificeret i henhold til en specifikation som beskrevet i analysecertifikatet. Partinummer og udløbsdato er trykt på etiketten. Løsningen er certificeret sporbar til NIST, og dette vil fremgå af analysecertifikatet.
- Molekylformel: NaOH
- Molær masse: 40,00 g/mol
- CAS: 1310-73-2
- EIN ECS nr.: 215-185-5
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Molekylær formel | HNaO |
| Koncentration | 0,02 mol/L |
| Tæthed | 1,00091g/cm3 |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Opløselighedsinformation | Fuldt blandbar |
| InChI nøgle | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |